Merck
Z247537
Coors Porzellanstößel
for Z247499
Größe auswählen
1 EA
€ 62,00
€ 62,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 62,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
€ 62,00
Check Cart for Availability
Materialien
porcelain
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66323
Stößel L
194 mm
Allgemeine Beschreibung
Große Pistille, bis auf die Reibfläche glasiert. Reibschale bitte separat bestellen.
Anwendung
The Coors porcelain pestle is suitable to use for crushing, grinding, and mixing.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)