Merck
Z529508
Coors Porzellanmörser
capacity 1200 mL, top O.D. × H 180 mm × 110 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41101702
NACRES:
NB.35
Materialien
porcelain
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66328
Kapazität
1200 mL
Oberteil AD × H
180 mm × 110 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Schalen mit Ausgiesser, aussen ganz glasiert. Bitte Reibschale und Pistill getrennt bestellen.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.