Merck
Z202681
Sigma-Aldrich
Aldrich® Zweisträngiger Verteiler mit Glashähnen
positions, 3
Größe auswählen
1 EA
€ 934,00
€ 934,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 934,00
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.79
€ 934,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
positions 3
Länge
300 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zweistrang-Verteiler. Lieferbar entweder mit 4mm Glashähnen oder mit J. Young Hochvakuumventilen.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)