Merck
Z239089
Pipette fillers
red silicone bulb type
Größe auswählen
1 EA
€ 45,60
€ 45,60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 45,60
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
€ 45,60
Check Cart for Availability
Materialien
red silicone bulb
Hersteller/Markenname
SILRED-001
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit Ventil, Naturgummi- oder Siliconball. Sichere, manuelle Kontrolle der Füllung und Entleerung von Flüssigkeiten durch Fingerdruck.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)