This natural rubber filler has a 1/4 in. or 6.35 mm diameter opening and will accommodate pipettes up to 50 mL. The 4.79 mm diameter pipette would not be suitable.
Z136468
Pipette fillers
red natural rubber bulb type
Größe auswählen
€ 37,10
Größe auswählen
About This Item
€ 37,10
Empfohlene Produkte
Materialien
red natural rubber bulb
Hersteller/Markenname
RED-001
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Does Z136468 pipette filler fit 10 ml (7.87mm diameter) and 1 ml (4.79 mm diameter) pipettes