Fortfahren mit
Z333972
BRAND® Pipettierbälle
FLIP, for pipettes up to 100 mL
Synonym(e):
natural rubber pipette fillers, pipet controller, pipet filler, pipette manual filler
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 21,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
BRAND 25400
Volume:
100 mL
Material:
natural rubber
€ 21,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
natural rubber
description
2 valves
feature
FLIP, for pipettes up to 100 mL
manufacturer/tradename
BRAND 25400
volume
100 mL
General description
Pipettenpumpe aus Naturgummi, für alle Pipetten geeignet. Mit zwei oder drei Ventilen.
Other Notes
BR25400 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z333980Z333999Z239089
description
FLIP, for pipettes up to 100 mL
description
Standard, for pipettes up to 10 mL
description
universal design, for pipettes up to 100 mL
description
red silicone bulb type
volume
100 mL
volume
10 mL
volume
100 mL
volume
-
material
natural rubber
material
natural rubber
material
natural rubber
material
red silicone bulb
manufacturer/tradename
BRAND 25400
manufacturer/tradename
BRAND 25300
manufacturer/tradename
BRAND 25315
manufacturer/tradename
SILRED-001
feature
for pipettes up to 100 mL, FLIP
feature
Standard, for pipettes up to 10 mL
feature
for pipettes up to 100 mL
feature
-
description
2 valves
description
3 valves
description
3 valves
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® Pipettierbälle
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)