Merck
Z231762
Duran® Kristallisierschalen
capacity 2,000 mL
Synonym(e):
213135906
Größe auswählen
10 EA
€ 700,00
€ 700,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
€ 700,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
€ 700,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
cylindrical
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 213135906
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
2,000 mL
Schalendurchm.
190 mm
Allgemeine Beschreibung
Zylindrische Schalen ohne Ausguss; aus Duran, Typ 3.3 für maximale chemische und thermische Resistenz; entsprechend DIN 12337.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Complies with DIN 12337
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Flat and wide shape allow solvents to evaporate quickly and evenly
  • Large ground base
  • Spout for clean pouring
  • Fired-on, highly durable white ceramic
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)