Merck
SLW1471/16M
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom with spout
2000 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1471/16M
Größe auswählen
10 EA
€ 773,00
€ 773,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
€ 773,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
€ 773,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
flat bottom
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1471/16M
Durchm. × H
190 mm × 90 mm
Kapazität
2000 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Complies to DIN 12338
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Suitable for use up to 400°C
  • Chemically and thermally resistant
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)