Merck
Z225770
Sigma-Aldrich
Aldrich® Dewar for High-efficiency Cold-Trap
L 325 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 1.440,00
€ 1.440,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.440,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
€ 1.440,00
Check Cart for Availability
Länge
325 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Order the cold-finger separately.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)