The dimensions for the 5-liter pressure vessel are 22.9 cm in diameter and 24.1 cm in height (9.0 in. × 9.5 in.), and for the 1-gallon vessel, 22.9 cm in diameter and 21.6 cm in height (9.0 in. × 8.5 in.). User Guides can be provided upon request or downloaded from the website. Drawings are considered confidential and are not shared.
XX6700P01
Spenderdruckbehälter, 3,78 l
Synonym(e):
Druckbehälter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
316 stainless steel body
fluoroelastomer O-ring
fluoroelastomer gasket
molded neoprene base
stainless steel fittings
Qualitätsniveau
Parameter
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
Höhe
229 mm
~9 in.
ID
6.3 mm (0.25 in.)
Fitting
1/4 in. female NPT inlet/outlet connection for pressure gauge and vent/relief valve attachment
1/4 in. female NPT inlet/outlet elbow fitting(s) for inlet and outlet (labeled)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
- Die Verschlüsse sind durch Nockenverschluss-Griff gesichert.
- Die Behälter sind bei Belüftung autoklavierbar.
- Sicherheitsventil, Manometer und Schlauchanschlüsse sind als Zubehör lieferbar.
- Mit zusätzlichem Spezialverschluss auch für Vakuum einsetzbar.
Druckbehälter
XX6700P01 Vorratsdruckbehälter, 1 Gallone
XX6700P05 Vorratsdruckbehälter, 5 l
XX6700P10 Vorratsdruckbehälter, 10 l
XX6700P20 Vorratsdruckbehälter, 20 l
Ersatzteile
6976 Behälterdeckel, Nockenverschluss
6977 Auslassrohr, 5-Liter-Behälter
6978 Auslassrohr, 10-Liter-Behälter
6979 Auslassrohr, 20-Liter-Behälter
XX6700059 O-Ring, Fluorelastomer A
XX6700104 Bogenstück, 1/4"-NPTF auf M
YY1301009 Edelstahl-Stopfen, 1/4"-NPT
Zubehör
TP0001326 PTFE-Band 12,5 mm x 6,6 m, Rolle
XX6700030 1/4"-NPT-Schnellverschlussnippel & -kupplung
XX6700034 3 m langer PVC-Schlauch mit 9,5 mm Innendurchmesser
XX6700035 Druckschlauch mit 1/2" ID.
XX67000PK Zubehörkit für Druckbehälter
XX6700125 1/4"-NPTM-Sechskantnippel, 51 mm, Edelstahl
XX6700L11 1/4"-NPTM auf gestuften Schlauchanschluss mit 1/4–1/2" ID
XX6700L15 1/4"-ASME-Manometer
XX6700L24 Entlüftungs-/Sicherheitsventil, 7 bar, ASME
XX6700L55 Bubble-Point-Testvorrichtung
YY1301015 Manometer, 0–7 bar
YY2029348 Edelstahl-Kugelventil, 1/4"-NPTF
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Protokolle
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.
-
RE: dispensing pressure vessel (XX6700P01). Please provide information about weight, height and diameter of 1 Gal and 5L vessels. Connections not visible from photos. Interested in Swagelok 1/8" (or 1/4") fittings. Please provide also drawings.