Merck
Z215309
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 80,00
€ 80,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 80,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
€ 80,00
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cowie 005.465.2
Länge
650 mm
Flügeldurchm.
70 mm
Wellendurchm.
9.5 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)