Merck
Z202819
Sigma-Aldrich
Glass spatulas
Square-cut and angled-cut ends, diam. × L 8 mm × 200 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 79,90
€ 79,90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 79,90
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.35
€ 79,90
Check Cart for Availability
Durchm. × L
8 mm × 200 mm
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)