Merck
Z507679
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #7 Ace-Thred, O.D. × L 7 mm × 135 mm, porosity 4-8 μm (E)
Größe auswählen
1 EA
€ 29,20
€ 29,20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 29,20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
€ 29,20
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Ace Glass 943525
AD × L
7 mm × 135 mm
Porengröße
4-8 μm porosity (E)
Anwendung
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip is suitable for fine dispersion.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)