Merck
Z162566
Supelco
Septa für oben offene Verschlusskappen
for cap size 8 mm, tan PTFE/silicone
Synonym(e):
rubber septum, septum cap, septum caps
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
tan PTFE/silicone
Verpackung
pkg of 100
Allgemeine Beschreibung
Zur Verwendung mit Deckeln mit Loch und Wheaton-Fläschchen.
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)