Merck
Z186767
PVC-Hahn
L 70 mm, bore 5 mm, connections O.D. 13 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 93,90
€ 93,90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 93,90
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.51
€ 93,90
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Länge
70 mm
Bohrung
5 mm
Anschlüsse AD
13 mm
Allgemeine Beschreibung
PVC stopcock for use with for 13 mm (1/2") tubing.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)