Merck
Z177474
Sigma-Aldrich
Vakuwash®
Größe auswählen
1 EA
€ 404,00
€ 404,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 404,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
€ 404,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Allgemeine Beschreibung
Zum Spülen und Trocknen von Glasküvetten. Die Zelle wird mit dem offenen Ende nach unten gegen eine Gummi-Polster, welches das Vakuum-System schließt, gehalten. Enthält 500 mL PP-Kolben, Vikem ®-Stopfen, Schläuche und einen Vakuwash Trichter.
Rechtliche Hinweise
Vakuwash is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)