Merck
Z174246
Sigma-Aldrich
Drying tower
joint: ST/NS 45/50
Größe auswählen
1 EA
€ 288,00
€ 288,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 288,00
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.79
€ 288,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS45/50
Allgemeine Beschreibung
Schliffe NS 45/50 mit Schraubverbindung, Glashähnen und Schlauchanschlüssen.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)