Merck
Z561797
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifold with 1 hose connection and 1 closed end
positions, 5, bore size 4 mm, glass stopcock
Größe auswählen
1 EA
€ 823,00
€ 823,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 823,00
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.79
€ 823,00
Check Cart for Availability
Materialien
glass stopcock
Leistungsmerkmale
positions 5
Bohrungsgröße
4 mm
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Do you have overall dimensions? Length etc.
    1 answer
    1. The length is approximately 490 mm (19 ½ inches). The diameter is approximately 16 mm (5/8 inch) outer diameter.