Merck
Z174254
Sigma-Aldrich
Catalyst tower
threaded ST/NS: 45/50 joint, glass stopcock, with two hose barbs
Größe auswählen
1 EA
€ 299,00
€ 299,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 299,00
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.79
€ 299,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
AD × ID
48 mm × 44 mm
Säule L
580 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Schliffe NS 45/50 mit Schraubverbindung, Glashähnen und Schlauchanschlüssen.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)