Merck
Z169609
Supelco
Spectroline® UV-Lampe, E-Serie
output4 W, AC/DC input 230 V AC
Synonym(e):
TM=["Spectroline"] E-Series Ultraviolet Light
Größe auswählen
1 EA
€ 539,00
€ 539,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 539,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
€ 539,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
B × L × H
3 1/4 in. × 8 in. × 2 1/2 in.
Ausgabe
(This product is supplied with an EU plug)
4 W
Allgemeine Beschreibung
Können allein (in der Hand gehalten) oder in Sichtgeräten verwendet werden. Die Lampen enthalten eine Langwellen- (365nm) und eine Kurzwellenröhre (254nm). 230V sind CE-konform.
Rechtliche Hinweise
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)