The "304" in Stainless Steel 304 syringe needle stands for the grade or type of stainless steel that it is made from, as in metallurgy.
Wichtige Dokumente
Z116149
Spritzennadel aus Edelstahl (304)
gauge 22, L 6 in.
Synonym(e):
Steel syringe needle
Größe auswählen
€ 52,80
Größe auswählen
About This Item
€ 52,80
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cadence Science 4176
Länge
6 in.
Manometer
22
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What does the "304" stand for in the description of the Stainless steel 304 syringe needle?