Merck
Z314501
FORTUNA® Optima Glasspritzen mit austauschbaren Komponenten
capacity 1 mL, Luer lock tip style
Größe auswählen
1 EA
€ 10,90
10 EA
€ 119,00
€ 10,90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 10,90
10 EA
€ 119,00
About This Item
UNSPSC-Code:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
€ 10,90
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
autoclavable
graduated 0.05 mL
Hersteller/Markenname
Fortuna Graf
Kapazität
1 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • Borosilikatglas, korrosionsbeständig und Temperaturwechselfest
  • Autoklavierbar
  • Austauschbare Kolbenstangen und Spritzenkörper
  • Seitlich abgeflachte Griffe verhindern ein Wegrollen
  • Farbiger Ring am Kolbenende zur leichteren Ablesung
  • Konformitätsbescheinigt
  • Drei Spritzen lieferbar:
Glass Luer - Standardspitze Luer, aus Glas
Metal Luer - Metallspitze Luer
Luer-Lock - Metall Luer-Lock
Rechtliche Hinweise
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the internal diameter of the syringe body?
    1 answer
    1. The internal diameter of this syringe is 6.716 ± 0.0010 mm.