Merck
Z102709
Spritzennadel aus Edelstahl (304)
gauge 20, L 6 in.
Synonym(e):
304 Stainless Steel Needle
Größe auswählen
1 EA
€ 52,80
€ 52,80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 52,80
About This Item
UNSPSC-Code:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
€ 52,80
Check Cart for Availability
Beschreibung
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cadence Science 4186
Länge
6 in.
Manometer
20
Allgemeine Beschreibung
V2A-Stahl Nadel mit verchromtem Messingfuß mit Luerhülse.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)