Merck
Z231029
Sigma-Aldrich
Chem-FLEX transfer line
tube L 30 in.
Synonym(e):
Flexible transfer line
Größe auswählen
1 EA
€ 85,20
€ 85,20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 85,20
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
€ 85,20
Check Cart for Availability
Röhrchen L
30 in.
Allgemeine Beschreibung
Die Leitung wird mit 2 Edelstahlnadeln (No. 12) verbunden. Gebrauchsfertige Transferleitungen aus CHEM-FLEX 106 Schlauchmaterial mit Innenschlauch aus dünnwandigem PTFE und äußerem Schlauch aus durchsichtigem PVC als Knickschutz. Kontaktfläche beim Umfüllen von Flüssigkeiten nur PTFE und Edelstahl. Extra-Sicherung beim Verwenden von Transfernadeln mit großem Durchmesser durch Festbinden der Septen an der Vorratsflasche mit Kabelbindern.
Rechtliche Hinweise
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Packaging options for solvents include glass, PVC coated, Sure/Seal bottles, and aluminum cans, offering diverse dispensing solutions.
Questions
  1. What material is the Chem Flex tubing made out of?
    1 answer
    1. This tubing is comprised of PTFE - Poly(tetrafluoroethylene).