Z111538
Polystyrolgefäss für analoge Wig-L-Bug® Mühle/Mischer
L 2 in.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151817
Empfohlene Produkte
Verfügbarkeit
not available in EU
Länge
2 in.
Kapazität
1.0 mL
Durchmesser
1/2 in.
Allgemeine Beschreibung
Mit PE Aufsteckkappe. Für Verreibungen mit Mineralöl. Zu verwenden mit Plexiglas® Kugelpistillen, separat zu Bestellen.
Rechtliche Hinweise
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)