Fortfahren mit
793418
Phenyl-α-MIDA-boryl aldehyde
Synonym(e):
(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)(phenyl)acetaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
€ 77,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H14BNO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
€ 77,25
Listenpreis€ 103,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
mp
144-149 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C(C=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H14BNO5/c1-15-7-12(17)19-14(20-13(18)8-15)11(9-16)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3
InChI key
RQJSTCYODUTEFL-UHFFFAOYSA-N
Application
This boronic acid derivative is in a series of the first known stable α-boryl aldehyde species. Through the employment of the MIDA-protected boronic ester, this building block has been shown as a precursor to the synthesis of unnatural amino acids.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
698032
description
-
description
95%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
solid
form
powder
mp
144-149 °C
mp
166-170 °C
Quality Level
100
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)