Fortfahren mit
712124
trans-1-Phenyl-1,3-butadien
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
[(E)-1,3-Butadienyl]-benzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
€ 153,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1901458
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
liquid
€ 153,75
Listenpreis€ 205,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
contains
~0.2% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
functional group
phenyl
storage temp.
−20°C
SMILES string
C=C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h2-9H,1H2/b7-3+
InChI key
XZKRXPZXQLARHH-XVNBXDOJSA-N
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
464953737577487228
Isopren ≥99%
SAFC
464953
Isopren
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥99%
description
95%
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
95%
assay
≥98% (CP)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
contains
~0.2% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
contains
100-150 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
contains
-
contains
hydroquinone as stabilizer
functional group
phenyl
functional group
-
functional group
hydroxyl
functional group
-
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
131.0 °F
flash_point_c
55 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)