Merck
WHA68096022
Whatman® alumina Anodisc filter discs 0.2 μm pore size
transparent, hydrophilic, PP support ring, 50 ea, 25 mm diam
Synonym(e):
Whatman filter, Z694975, filter membranes, membrane filters
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Whatman® Anodisc anorganische Filtermembran, supported, diam. 25 mm, pore size 0.2 μm, autoclavable: no
Materialien
alumina based membrane cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
autoclavable: no
hydrophilic
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 6809-6022
Whatman Article No. 28420418 (US reference)
Durchmesser
25 mm
Porengröße
0.2 μm
Allgemeine Beschreibung
Anopore ist in 3 sehr kleinen Porengrößen erhältlich: 0,02 μm, 0,1 μm und 0,2 μm mit 3 Durchmessern: 13 mm, 25 mm und 47 mm sowie mit oder ohne Stützringe.
Die Anopore anorganische Membran (Anodisc) ist für eine Vielzahl von Laborfiltrationsanwendungen geeignet. Dieses neuartige Material weist eine präzise, nicht verformbare Wabenstruktur der Poren auf, ohne seitliche Überkreuzungen zwischen einzelnen Poren, die präzise am angegebenen Grenzwert filtriert und keine größeren Teilchen durch die Membran lässt. Die anorganische Anopore-Membran besteht aus einer hochreinen Aluminiumoxid-Matrix, die elektrochemisch hergestellt wird. Die Membran zeichnet sich außerdem durch niedrige Proteinbindung und minimale Autofluoreszenz aus, ist nicht toxisch und unterstützt das Zellwachstum.
Die präzise Porenstruktur und enge Porengrößenverteilung der Anopore-Membran gewährleistet ein hohes Maß an Teilchenentfernungseffizienz. Mikroorganismen und Teilchenmaterial werden an der Oberfläche der Membran für die anschließende Analyse durch Licht- oder Elektronenmikroskopie abgefangen. Da die Membran im benetzten Zustand nahezu transparent ist, müssen die zurückgehaltenen Teilchen vor der mikroskopischen Untersuchung nicht auf eine andere Oberfläche übertragen werden.
Die Membran ist hydrophil und mit den meisten Lösungsmitteln und wässrigen Materialien kompatibel. Im Herstellungsprozess werden keine Monomere, Weichmacher, Haftmittel, Tenside oder Benetzungsmittel eingesetzt, wodurch keine Probenkontaminierung eintritt und eine geringe Proteinbindung sowie ein minimaler Probenverlust sichergestellt werden.
Anwendung
  • HPLC-Filtration und Entgasung der mobilen Phase
  • Ultra-Reinigung von Lösungsmitteln
  • Gravimetrische Analyse
  • Liposomenextrusion
  • Studien mit Rasterelektronenmikroskopie
  • Bakterienanalyse durch Epifluoreszenz-Lichtmikroskopie
  • Mikrometer- und Nanometer-Filtration
  • Bildung von Metallnanostäben
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Dank der hohen Porendichte und geringen Porengrößenverteilung ist diese Membran sehr präzise.
  • Durch die breite Lösungsmittelkompatibilität müssen weniger verschiedene Membranen im Labor gelagert werden
  • Im Herstellungsprozess werden keine Zusatzstoffe verwendet; dies gewährleistet ein Minimum an extrahierbaren Substanzen und vermeidet eine Kontaminierung der Proben.
  • Äußerst niedrige Proteinbindung minimiert den Probenverlust.
  • Im benetzten Zustand nahezu durchsichtig und daher ideal für mikroskopische Untersuchungen.
Sonstige Hinweise
Einsatzgebiet: Nur für interne Forschungszwecke. Die Produkte sind nicht zu Diagnosezwecken oder zum Weiterverkauf vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)