NY3004700
Nylon-Netzfilter
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Nylon-Membranfilter, Porengröße 30,0 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Nylon membrane
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
65 μm
Porengröße
17 % porosity
30.0 μm pore size
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Unser 5-µm-Netzfilter aus Nylongewebe (NY054700) wird häufig in der Automobilindustrie zur Reinheitsanalyse verwendet.
Eigenschaften& und Vorteile:
•Große Auswahl an verfügbaren Porengrößen
•Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
Anwendungen:
Partikelentfernung und Klärung; Lösungsmittelfiltration; Partikelanalyse; Lacküberwachung; Automobil-Sauberkeitsanalyse
Anwendung
- Sammlung von Algen und Zellen
- Partikelanalyse
- Grobpartikelfiltration
- Toxikologie und Wirkstofftests an C. elegans und am Zebrafisch
- Hintergrundfilter für Partikelbildgebungssysteme
- Vorfiltration von Lösungsmitteln
Überwachung von Farben und Lacken
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13