Merck
W530345
Sigma-Aldrich
Buchu leaf oil, Betulina
natural, FG
Synonym(e):
Agathosma betulina
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2169
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
Barosma betulina
Qualität
FG
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 173.65 (172.51)
Form
liquid
Zusammensetzung
Limonene, 16.6%
Linalol, 0.5%
Pulegone, 35-45%
Brechungsindex
n20/D 1.475
Dichte
0.922 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
berry; green; tropical; herbaceous; minty; fruity
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67.78 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)