Fortfahren mit
09068
(±)-1,3-Butandiol
analytical standard
Synonym(e):
1,3-Butylenglycol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,10
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 224,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.12
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-529-7
Beilstein/REAXYS Number:
1731276
MDL number:
€ 56,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.1 (20 °C, vs air)
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
741 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.2% water
refractive index
n20/D 1.439-1.441, n20/D 1.44 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI key
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
General description
(±)-1,3-Butanediol is an organic alcohol with antimicrobial activity against a wide variety of pathogens.
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
(±)-1,3-Butanediol may be used as a reference standard in the determination of (±)-1,3-butanediol in biological samples using wide-bore column gas chromatography coupled to flame ionization detector.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B84785PHR2896309443
grade
analytical standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
anhydrous
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.45% (GC), 99.5%
assay
-
assay
≥99%
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-1,3-Butandiol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
226.4 °F - closed cup
flash_point_c
108 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)