Merck
W317705
Sigma-Aldrich
p-Mentha-8-thiol-3-one
mixture of cis and trans, ≥95%, FG
Synonym(e):
8-Mercaptomenthon, Buchu-Mercaptan, 2-(1-Mercapto-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanon
Größe auswählen
W317705-SAMPLE-K
€ 47,40
100 G
€ 327,00
250 G
€ 584,00
1 KG
€ 1.470,00
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W317705-SAMPLE-K
€ 47,40
100 G
€ 327,00
250 G
€ 584,00
1 KG
€ 1.470,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.31
FEMA-Nummer:
3177
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
11789
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.038
NACRES:
NA.21
€ 47,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Assay
≥95%
Optische Aktivität
[α]20/D −21°, neat
Zusammensetzung
may contain Pulegone
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
bp
56 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
berry; minty; tropical; fruity; sulfurous
SMILES String
CC1CCC(C(=O)C1)C(C)(C)S
InChI
1S/C10H18OS/c1-7-4-5-8(9(11)6-7)10(2,3)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
RVOKNSFEAOYULQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
p-Mentha-8-thiol-3-on kann als Duftinhaltsstoff sowie aufgrund seines Geschmacks nach schwarzer Johannisbeere als Aromastoff eingesetzt werden.[1][2]
Anwendung
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, p-mentha-8-thiol-3-one, CAS Registry Number 38462-22-5.: Diese Übersicht bietet eine umfassende Sicherheitsbewertung von p-Mentha-8-thiol-3-on mit Schwerpunkt auf Anwendungen in Duftstoffformulierungen. Die Studie bewertet das toxikologische Profil der Substanz und erörtert deren sichere Verwendungsmengen in Verbraucherprodukten. Die Forschungsarbeit unterstreicht das Potenzial der Verbindung als Duftstoff aufgrund ihrer einzigartigen Geruchseigenschaften. (Api et al., 2021).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
226.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Encyclopedia of Food and Color Additives, 3, 1137-1137 (2016)
Electronic nose based discrimination of a perfumery compound in a fragrance.
Branca A, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 92(1), 222-227 (2003)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 3, 1137-1137 (2016)