Merck
W512109
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylchinoxalin
≥97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
14.108
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥97%
mp (Schmelzpunkt)
104-108 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
SMILES String
Cc1nc2ccccc2nc1C
InChI
1S/C10H10N2/c1-7-8(2)12-10-6-4-3-5-9(10)11-7/h3-6H,1-2H3
InChIKey
FKHNZQFCDGOQGV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)