Merck
W502804
Sigma-Aldrich
Propylencarbonat
≥99%
Synonym(e):
1,2-Propandiol, zyklisches Carbonat, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.09
Beilstein:
107913
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Dampfdruck
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
851 °F
Expl.-Gr.
14.3 %
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−55 °C (lit.)
Dichte
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
269.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
132 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)