Fortfahren mit
8.07051
Propylencarbonat
for synthesis
Synonym(e):
Propylencarbonat, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-on, Propylenglycolcarbonat, Carbonsäure-Propylenglycol-Ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.09
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
203-572-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Technique(s):
titration: suitable
Bp:
243 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.04 hPa ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.04 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
435 °C (DIN 51794)
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-14.3 % (v/v)
technique(s)
titration: suitable
pH
7.0 (20 °C, 200 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.4 cSt(43 °C)
bp
243 °C/1013 hPa
mp
-49 °C
transition temp
flash point 123 °C
solubility
240 g/L
density
1.20 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(COC1=O)C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Interfacial carbonyl groups of propylene carbonate facilitate the reversible binding of nitrogen dioxide: In dieser Studie zur Wechselwirkung von Carbonylgruppen an Grenzflächen von Propylencarbonat mit Stickstoffdioxid werden die reversiblen Bindungsmechanismen untersucht, die für die Entwicklung besserer Systeme zum Auffangen und Speichern von Gasen von Bedeutung sind (Clark & Allen, 2024).
Analysis Note
Gehalt (GC, Flächen%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,204 - 1,206
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P526528099691576504
assay
≥99% (GC)
assay
99%
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
synthesis grade
grade
-
grade
battery grade
grade
pharmaceutical primary standard
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
solubility
240 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propylencarbonat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup