Wichtige Dokumente
W502707
Bernsteinsäure
FCC
Synonym(e):
Butandisäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
FDA 21 CFR 184.1091
Assay
99.0-100.5% (by NaOH, titration)
Form
crystals
bp
235 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
184-186 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 83 g/L at 25 °C
Dichte
1.564 g/cm3 at 15 °C
Kationenspuren
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤2 ppm
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
acidic; sour
SMILES String
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChIKey
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?