Merck
W481015
Sigma-Aldrich
Ethyl-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetat
≥95%
Synonym(e):
Ethylhomovanillat, Ethyl-4-hydroxy-3-methoxyphenylacetat
Größe auswählen
100 G
€ 1.890,00
€ 1.890,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 1.890,00
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H3(OCH3)CH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.23
FEMA-Nummer:
4810
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
€ 1.890,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
bp
180-185 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
44-47 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
musty; spicy
SMILES String
CCOC(=O)Cc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-15-11(13)7-8-4-5-9(12)10(6-8)14-2/h4-6,12H,3,7H2,1-2H3
InChIKey
AWPMWZHWVKXADV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.