Wichtige Dokumente
W366404
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanon
≥97%, FG
Synonym(e):
strawberry furanone methyl ether
Größe auswählen
€ 47,40
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 47,40
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.478 (lit.)
Dichte
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
caramel; coffee; maple; musty; sweet
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC1=C(C)OC(C)C1=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-4-6(8)7(9-3)5(2)10-4/h4H,1-3H3
InChIKey
SIMKGHMLPVDSJE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?