W401900
Farnesal
≥85%
Synonym(e):
3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrienal
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥85%
Brechungsindex
n20/D >1.4920 (lit.)
bp
126-129 °C/3.5 mmHg (lit.)
Dichte
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
minty
SMILES String
[H]C(=O)\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11-12H,5-6,8,10H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
InChIKey
YHRUHBBTQZKMEX-YFVJMOTDSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter