Fortfahren mit
G3278
Geranylgeraniol
≥85% (GC)
Synonym(e):
3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H34O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.48
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1913779
€ 85,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥85% (GC)
form
liquid
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C20H34O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h9,11,13,15,21H,6-8,10,12,14,16H2,1-5H3/b18-11+,19-13+,20-15+
InChI key
OJISWRZIEWCUBN-QIRCYJPOSA-N
Biochem/physiol Actions
As the pyrophosphate, the metabolic precursor of all diterpenes. Screening in vitro shows this to be a potent and selective agent against Mycobacterium tuberculosis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
700381J
description
≥85% (GC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
assay
≥85% (GC)
assay
>99% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
methyl acetate solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)