W236101
δ-Decalacton
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
(±)-5-Decanolid, δ-Decanolacton, (±)-δ-Pentyl-δ-Valerolacton, (±)-6-Pentyltetrahydro-2H-Pyran-2-on, 5-Hydroxydecansäure-δ-lacton
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−27 °C (lit.)
Dichte
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
coconut; creamy; fatty; milk; peach; sweet
SMILES String
CCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
InChIKey
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves