Wichtige Dokumente
W355305
Isophoron
≥97%, FG
Synonym(e):
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-on
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Dampfdichte
4.77 (vs air)
Dampfdruck
0.2 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97%
Selbstzündungstemp.
864 °F
Expl.-Gr.
3.8 %
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−8 °C (lit.)
Dichte
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; musty; cooling; camphoraceous; woody; fruity; sweet
SMILES String
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3
InChIKey
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?