Wichtige Dokumente
W248908
2-Furaldehyd
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
Furan-2-carboxaldehyd, Furfural
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 175.105
Dampfdichte
3.31 (vs air)
Dampfdruck
13.5 mmHg ( 55 °C)
Assay
≥98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
599 °F
Expl.-Gr.
19.3 %
Brechungsindex
n20/D 1.525 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−36 °C (lit.)
Dichte
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
almond; baked; bread; woody; sweet
SMILES String
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
InChIKey
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Intermolecular Diels-Alder Cycloadditions of Furfural-Based Chemicals from Renewable Resources.: Konzentriert sich auf die Regio- und Diasteroselektivität von Furfural bei Reaktionen mit Alkenen und hebt sein Potenzial bei der Entwicklung biobasierter Polymere hervor (Kalkin und Ananikov, 2021).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?