Wichtige Dokumente
W346918
Propiophenon
≥99%
Synonym(e):
Ethyl-phenylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 50 °C)
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.526 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
17-19 °C (lit.)
Dichte
1.009 g/mL at 20 °C
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Organoleptisch
floral; fruity; sweet
SMILES String
CCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChIKey
KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?