Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 131,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.571 (lit.)
bp
245-250 °C (lit.)
density
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(Br)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
InChI key
WPDWOCRJBPXJFM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description ≥95.0% | description 90% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay 95% | assay ≥95.0% | assay 90% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| refractive index n20/D 1.571 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| bp 245-250 °C (lit.) | bp 138-140 °C/14 mmHg (lit.) | bp 105 °C/0.1 mmHg (lit.) | bp - |
| density 1.4 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Brompropiophenon
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?