Merck
W343218
Sigma-Aldrich
Isobutyl trans-2-butenoate
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
2-Methylpropyl (E)-but-2-enoate, Isobutyl (E)-2-butenoate, Isobutyl crotonate
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=CHCO2CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.20
FEMA-Nummer:
3432
CoE-Nummer:
10706
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.273
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 100
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
171 °C (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; rum
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]\C(C)=C(\[H])C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-8(9)10-6-7(2)3/h4-5,7H,6H2,1-3H3/b5-4+
InChIKey
XDOWKOALJBOBBL-SNAWJCMRSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Isobutyl trans-2-butenoate is a flavoring agent used in the food industry.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
131.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
55 °C - closed cup