Fortfahren mit
674745
(R)-(-)-3,3′-Bis(triphenylsilyl)-1,1′-binaphthyl-2,2′-Diylhydrogenphosphat
95%
Synonym(e):
(11bR)-4-Hydroxy-2,6-bis(triphenylsilyl)dinaphtho-[2,1-d:1′,2′f]-1,3,2-dioxaphosphepin 4-oxid, MacMillan TiPSY Katalysator
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 461,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C56H41O4PSi2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
865.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
€ 461,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
solid
optical activity
[α]22/D -197°, c = 1 in chloroform
reaction suitability
reagent type: organic catalyst
mp
329-335 °C
functional group
phosphate
SMILES string
OP1(=O)Oc2c(cc3ccccc3c2-c4c(O1)c(cc5ccccc45)[Si](c6ccccc6)(c7ccccc7)c8ccccc8)[Si](c9ccccc9)(c%10ccccc%10)c%11ccccc%11
InChI
1S/C56H41O4PSi2/c57-61(58)59-55-51(62(43-25-7-1-8-26-43,44-27-9-2-10-28-44)45-29-11-3-12-30-45)39-41-23-19-21-37-49(41)53(55)54-50-38-22-20-24-42(50)40-52(56(54)60-61)63(46-31-13-4-14-32-46,47-33-15-5-16-34-47)48-35-17-6-18-36-48/h1-40H,(H,57,58)
InChI key
BDQOCXQVIFQJRK-UHFFFAOYSA-N
Application
Organocatalyst for the first enatioselective organocatalytic reductive amination reaction.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
695718674605717738
description
95%
description
95%
description
95%
description
-
assay
95%
assay
95%
assay
95%
assay
-
reaction suitability
reagent type: organic catalyst
reaction suitability
reagent type: organic catalyst
reaction suitability
reagent type: organic catalyst
reaction suitability
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
functional group
phosphate
functional group
phosphate
functional group
-
functional group
phosphate
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
optical activity
[α]22/D -197°, c = 1 in chloroform
optical activity
-
optical activity
[α]20/D -220°, c = 1 in chloroform (typical)
optical activity
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)