W313726
2,6-Dimethoxyphenol
natural, ≥96%
Synonym(e):
Pyrogallol-1,3-dimethylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
Assay
≥96%
bp
261 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
50-57 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
bacon; balsamic; smoky
SMILES String
COc1cccc(OC)c1O
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-6-4-3-5-7(11-2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChIKey
KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GABRA1(2554)
Anwendung
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
284.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
140 °C - closed cup