Wichtige Dokumente
W359602
3,4-Xylenol
≥98%, FG
Synonym(e):
3,4-Dimethylphenol, 4-Hydroxy-o-xylol
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥98%
bp
227 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
burnt
SMILES String
Cc1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5,9H,1-2H3
InChIKey
YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Green Aromatic Epoxidation with an Iron Porphyrin Catalyst for One-Pot Functionalization of Renewable Xylene, Quinoline, and Acridine.: Diese Studie untersucht die umweltfreundliche Epoxidierung von aromatischen Verbindungen mit einem Eisenporphyrinkatalysator und zeigt eine effektive Ein-Topf-Funktionalisierung von erneuerbaren Xylenderivaten, einschließlich 3,4-Xylenol (Corrêa et al., 2023).
- A highly expressed odorant receptor from the yellow fever mosquito, AaegOR11, responds to (+)- and (-)-fenchone and a phenolic repellent.: Diese Forschungsarbeit identifiziert einen Geruchsrezeptor in Moskitos, der auf verschiedene Verbindungen reagiert, darunter 3,4-Dimethylphenol, was Auswirkungen auf die Entwicklung neuer Repellents haben könnte (Lu et al., 2022).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?