Wichtige Dokumente
W295809
Propylpropionat
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
Propanoic acid propyl ester, Propyl propanoate
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
4 (vs air)
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.393 (lit.)
bp
122-124 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−76 °C (lit.)
Dichte
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
ethereal; pungent; fruity; sweet
SMILES String
CCCOC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-8-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
Flammpunkt (°C)
24 °C - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?